Stampa…
Nichel ≥99.99% (metals basis), pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
35482.36 35482.A3
35482.36EA 193 EUR
35482.36 35482.A3
Nichel ≥99.99% (metals basis), pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Nichel
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Thickness ≈0.5-1.5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582