Nichel 99,5 Metals basis, plate, annealed, Spessore: 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈141.3g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Peso molecolare: 58.69 g/mol Punto di ebollizione: 3007 Punto di fusione: 1453 Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS Number: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,06582 |