Stampa…
Nichel ≥99.8% (metals basis), in scaglie -325 mesh, Thickness: 0,37 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
13788.30 13788.A1
13788.30EA 68.4 EUR
13788.30 13788.A1
Nichel ≥99.8% (metals basis), in scaglie -325 mesh, Thickness: 0,37 µm
Nichel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06582