Stampa…
Nichel ≥99.97% (metals basis), in pezzi low oxygen, vacuum remelted
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12957.14 12957.22
12957.14EA 258 EUR
12957.14 12957.22
Nichel ≥99.97% (metals basis), in pezzi low oxygen, vacuum remelted
Nichel
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Oxygen and Nitrogen analysis included Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582