Stampa…
Nichel ≥99.994% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10932.G2 10932.G6 10932.H2
10932.G2EA 106 EUR
10932.G2 10932.G6 10932.H2
Nichel ≥99.994% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Nichel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.07g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582