Stampa…
Nichel 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10929.BU 10929.BY 10929.CQ
10929.BUEA 101 EUR
10929.BU 10929.BY 10929.CQ
Nichel 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nichel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582