Stampa…
Nichel ≥99.995% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
10928.BQEA 74.3 EUR
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
Nichel ≥99.995% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nichel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582