Stampa…
Nichel 99,996 Metals basis, powder, Puratronic® -120 mesh C_0,05
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 92.3 EUR
10674.14 10674.22 10674.36
Nichel 99,996 Metals basis, powder, Puratronic® -120 mesh C_0,05
Nichel
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582