Stampa…
Nichel ≥99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.127 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
10595.CHEA 121 EUR
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
Nichel ≥99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.127 mm
Nichel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈67.8g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582