Nichel ≥99.7% (metals basis), in polvere -50+100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Apparent density 5.3g/cm3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Punto di ebollizione: 2371 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1455 °C Densità: 8,9 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS Number: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,II |