Stampa…
Nichel ≥99.9% (metals basis), in polvere APS 3-7 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10256.22 10256.36 10256.A3
10256.22EA 55.7 EUR
10256.22 10256.36 10256.A3
Nichel ≥99.9% (metals basis), in polvere APS 3-7 µm
Nichel
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 1.8-2.7g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582