Nichel ≥99.95% (metals basis), in sferette 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-02-0
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1453 °C Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS Number: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |