Stampa…
Nichel ≥99.9% (metals basis), pieces
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
00434.22 00434.30
00434.22EA 64 EUR
00434.22 00434.30
Nichel ≥99.9% (metals basis), pieces
Nichel
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58,69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582