Stampa…
Nichel ≥99% (metals basis excluding Co), in polvere -100 mesh (max. 0.1% Co)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00224.14 00224.30 00224.A1
00224.14EA 27.7 EUR
00224.14 00224.30 00224.A1
Nichel ≥99% (metals basis excluding Co), in polvere -100 mesh (max. 0.1% Co)
Nichel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Silvery Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582