Stampa…
Nichel 99,7 Metals basis, wire, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00223.G9 00223.H4
00223.G9EA 127 EUR
00223.G9 00223.H4
Nichel 99,7 Metals basis, wire, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Nichel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582