Stampa…
Iridium, nero ≥99.8% (metals basis), in polvere
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 392 EUR
12071.02 12071.04 12071.09
Iridium, nero ≥99.8% (metals basis), in polvere
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098