Stampa…
Iridium ≥99.95% (metals basis), in polvere -60 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
12070.02 12070.04 12070.09
12070.02EA 392 EUR
12070.02 12070.04 12070.09
Iridium ≥99.95% (metals basis), in polvere -60 mesh
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Punto di ebollizione: 4500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2443 °C
Densità: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098