Stampa…
Iridium ≥99.99% (metals basis), in polvere, Premion® -22 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10746.03 10746.06
10746.03EA 815 EUR
10746.03 10746.06
Iridium ≥99.99% (metals basis), in polvere, Premion® -22 mesh
Iridium
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Punto di ebollizione: 4500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2443 °C
Densità: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098