Iridium 99.9% (trace metals basis), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Ir Punto di ebollizione: 4500 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2450 °C Densità: 22,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011062 CAS Number: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,05098 |
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |