Stampa…
Iridium ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43208.BS 43208.BW
43208.BSEA 274 EUR
43208.BS 43208.BW
Iridium ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.28g/m MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Punto di ebollizione: 5300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2450 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9