Stampa…
Iridium ≥99.7% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
36149.FF 36149.FI
36149.FFEA 4506 EUR
36149.FF 36149.FI
Iridium ≥99.7% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.7+% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈7g/25x25mm MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Peso molecolare: 192.22 g/mol
Punto di ebollizione: 5300
Punto di fusione: 2450
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9