Stampa…
Iridium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11432.BS 11432.BW 11432.CA
11432.BSEA 245 EUR
11432.BS 11432.BW 11432.CA
Iridium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈1.11g/m MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Punto di ebollizione: 5300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2450 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9