Stampa…
Iridium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11430.BQ 11430.BU
11430.BQEA 252 EUR
11430.BQ 11430.BU
Iridium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈4.45g/m MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Punto di ebollizione: 5300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2450 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9