Stampa…
Iridium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11429.BO 11429.BQ
11429.BOEA 338 EUR
11429.BO 11429.BQ
Iridium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈17.8g/m MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Peso molecolare: 192.22 g/mol
Punto di ebollizione: 5300
Punto di fusione: 2450
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9