Iridium ≥99.8% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈0.7g/25x25mm
MDL No.: MFCD00011062
Formula:
Ir Peso molecolare: 192.22 g/mol Punto di ebollizione: 5300 Punto di fusione: 2450 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011062 CAS Number: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |