Stampa…
Iridium hard ≥99.8% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11427.FF 11427.FI
11427.FFEA 2527 EUR
11427.FF 11427.FI
Iridium hard ≥99.8% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈3.5g/25x25mm, Temper: as rolled MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Punto di ebollizione: 5300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2450 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9