Stampa…
Iridium hard ≥99.8% (metals basis), in fogli, hard, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11426.FF 11426.FI
11426.FFEA 1342 EUR
11426.FF 11426.FI
Iridium hard ≥99.8% (metals basis), in fogli, hard, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈1.8g/25x25mm, Temper: as rolled MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Punto di ebollizione: 5300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2450 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9