Stampa…
Ferro ≥99% (metals basis), in polvere -20 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 60.2 EUR
14183.30 14183.A1 14183.A7
Ferro ≥99% (metals basis), in polvere -20 mesh
Ferro
Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Peso molecolare: 55,85 g/mol
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1536 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III