Stampa…
Ferro ≥99% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
00737.30 00737.A1
00737.30EA 54.7 EUR
00737.30 00737.A1
Ferro ≥99% (metals basis), in polvere -200 mesh
Ferro
Purity: 99+% CAS No.: 7439-89-6 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Peso molecolare: 55.85 g/mol
Punto di ebollizione: 3000
Punto di fusione: 1535
Densità: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109