Stampa…
Ferro ≥99.5% (metals basis), spherical powder <10 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00170.14 00170.30 00170.A1
00170.14EA 54.4 EUR
00170.14 00170.30 00170.A1
Ferro ≥99.5% (metals basis), spherical powder <10 µm
Ferro
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1536 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II