Stampa…
Ferro 99%, in polvere -70 mesh (<212 µm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
197810020 197815000 197811000 197810100
ACRO197810020EA 163 EUR
ACRO197810020 ACRO197815000 ACRO197811000 ACRO197810100
Ferro 99%, in polvere -70 mesh (<212 µm)
Ferro
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ADR: 4.2,II
Visualizza i codici
Appearance Grey Powder
Assay ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤1000 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Sulfur (S) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm