Stampa…
Ferro ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
43240.22 43240.A3 43240.36
43240.22EA 38.5 EUR
43240.22 43240.A3 43240.36
Ferro ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Ferro
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05109