Stampa…
Ferro ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Scientific
42384.09 42384.18
42384.09EA 33 EUR
42384.09 42384.18
Ferro ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Ferro
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.4g/slug MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Peso molecolare: 55,85 g/mol
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109