Stampa…
Ferro ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
41830.22 41830.36
41830.22EA 20.6 EUR
41830.22 41830.36
Ferro ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Ferro
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Pale to dark grey MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109