Ferro ≥99.99% (metals basis), in astine, Ø 5 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.155g/mm
MDL No.: MFCD00010999
Formula:
Fe Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1535 °C Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS Number: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |