Stampa…
Ferro ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40497.BW 40497.CB
40497.BWEA 139 EUR
40497.BW 40497.CB
Ferro ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Ferro
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈6.2g/m MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109