Stampa…
Ferro ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40494.FF 40494.FI 40494.GH
40494.FFEA 65.8 EUR
40494.FF 40494.FI 40494.GH
Ferro ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Ferro
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.23g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109