Stampa…
Ferro ≥99.98% (metals basis), in granuli 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
39708.30 39708.A1 39708.XK
39708.30EA 57 EUR
39708.30 39708.A1 39708.XK
Ferro ≥99.98% (metals basis), in granuli 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Ferro
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109