Stampa…
Ferro ≥99.99% (metals basis), in pezzi low oxygen, vacuum remelted
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12958.14 12958.22
12958.14EA 252 EUR
12958.14 12958.22
Ferro ≥99.99% (metals basis), in pezzi low oxygen, vacuum remelted
Ferro
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: Oxygen and Nitrogen analysis included MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Peso molecolare: 55.85 g/mol
Punto di ebollizione: 3000
Punto di fusione: 1535
Densità: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109