Stampa…
Ferro ≥99.995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11448.FF 11448.FI
11448.FFEA 220 EUR
11448.FF 11448.FI
Ferro ≥99.995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Ferro
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈4.9g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109