Stampa…
Ferro ≥99.995% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11442.DJ 11442.DO 11442.HT
11442.DJEA 229 EUR
11442.DJ 11442.DO 11442.HT
Ferro ≥99.995% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Ferro
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.155g/mm MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Peso molecolare: 55.85 g/mol
Punto di ebollizione: 3000
Punto di fusione: 1535
Densità: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109