Stampa…
Ferro ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10938.G6 10938.H2
10938.G6EA 290 EUR
10938.G6 10938.H2
Ferro ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Ferro
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.06g/m MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109