Stampa…
Ferro ≥99.995% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10936.G1 10936.G5
10936.G1EA 181 EUR
10936.G1 10936.G5
Ferro ≥99.995% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Ferro
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.5g/m MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Peso molecolare: 55,85 g/mol
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1535 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109