Stampa…
Cobalto 99,95 Metals basis, wire, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44524.BQ 44524.BU
44524.BQEA 67.3 EUR
44524.BQ 44524.BU
Cobalto 99,95 Metals basis, wire, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Cobalto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈15.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488