Stampa…
Cobalto ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 1.5 mm (0.06 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44523.FF 44523.FI
44523.FFEA 109 EUR
44523.FF 44523.FI
Cobalto ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 1.5 mm (0.06 in)
Cobalto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈8.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488