Stampa…
Cobalto ≥99.5% (metals basis), in polvere -400 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
44085.30 44085.A1
44085.30EA 390 EUR
44085.30 44085.A1
Cobalto ≥99.5% (metals basis), in polvere -400 mesh
Cobalto
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II