Cobalto ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈5.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co Peso molecolare: 58.93 g/mol Punto di ebollizione: 2870 Punto di fusione: 1495 Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS Number: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |