Stampa…
Cobalto 99,95 Metals basis, foil, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42658.FF 42658.FI 42658.GH
42658.FFEA 74.9 EUR
42658.FF 42658.FI 42658.GH
Cobalto 99,95 Metals basis, foil, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Cobalto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.56g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488