Stampa…
Cobalto 99,95 Metals basis, slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42354.06 42354.14 42354.22
42354.06EA 112 EUR
42354.06 42354.14 42354.22
Cobalto 99,95 Metals basis, slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Cobalto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.45g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488