Stampa…
Cobalto 99,8 Metals basis, powder_spherical -100/+325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
41605.18 41605.30
41605.18EA 116 EUR
41605.18 41605.30
Cobalto 99,8 Metals basis, powder_spherical -100/+325 mesh
Cobalto
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02488